Läs mer
(S)-Willardiine, MedChemExpress
Produktkod. 16461427
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16461427 50 mg -
16405218 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16461427 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12499
MedChemExpress (S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
(S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Willardiine
Fysisk form Solid
CAS 21416-43-3
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H9N3O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (-)-Willardiine
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER N[C@@H](CN(C(N1)=O)C=CC1=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 199.16
Formel vikt 199.16
Procent renhet 98.0%