Läs mer
(S)-Willardiine, MedChemExpress
Produktkod. p-200098800
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16461427
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY12499
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress (S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
(S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material (S)-Willardiine
Fysisk form Solid
CAS 21416-43-3
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H9N3O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (-)-Willardiine
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER N[C@@H](CN(C(N1)=O)C=CC1=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 199.16
Formel vikt 199.16
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt