Läs mer
[S-(Z)]-[2-[5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethyl]diphenylphosphine Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S-(Z))-(2-(5-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-2-methylenecyclohexylidene)ethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 100858-27-3 |
| Molekylformel | C27H37O2PSi |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethyl]diphenylphosphine Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37O2PSi/c1-22-17-18-24(29-31(5,6)27(2,3)4)21-23(22)19-20-30(28,25-13-9-7-10-14-25)26-15-11-8-12-16-26/h7-16,19,24H,1,17-18,20-21H2,2-6H3/b23-19-/t24-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/CP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)\C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl-[(1S,3Z)-3-(2-diphenylphosphorylethylidene)-4-methylidenecyclohexyl]oxy-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.64 |
| Formel vikt | 452.23 |