Learn More
(S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt, Mikromol™
Beschreibung
(S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1659317-56-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C33 H32 F N2 O4 . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Heptenoic acid, 7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-, sodium salt (1:1), (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O4.Na/c1-22(2)31-30(33(40)35-26-12-7-4-8-13-26)29(23-10-5-3-6-11-23)32(24-16-18-25(34)19-17-24)36(31)21-20-27(37)14-9-15-28(38)39;/h3-13,15-19,22,27,37H,14,20-21H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-9-;/t27-;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C\C=C/C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(Z,5S)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?