Läs mer
S0859, MedChemExpress
Produktkod. 16486598
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16486598 10 mg -
16469167 5 mg -
16412697 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486598 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15529
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S0859
CAS 1019331-10-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H24ClN3O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.67 mM)
LEDER O=C(N(CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC#N)=O)C=C1)CC3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4Cl
Molekylvikt (g/mol) 530.04
Formel vikt 530.04
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation