Läs mer
Fisherbrand™ Elma™ Tec Rengör S1 rengöringskoncentrat
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 1.6 |
| Sammansättning | Anjoniska ytaktiva ämnen< 5 %, nonjoniska ytaktiva ämnen< 5%, Bensisotiazolinon, Citronsyra |
| Koncentration | Rengöring 1 till 5% med vatten och för passivering 20 vol% |
| Behållartyp | Burk |
| Innehåll och lagring | -5 °C till 25 °C |
| Volym (metrisk) | 2,5 l |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: alkylbenzenesulphonates, C10-13- alkylderivates, sodium salts, citric acid, monohydrate