Läs mer
Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare tillbehör
Produktkod. 10200124
Change view
Typ:
Bordsmonteringsställ
Nosstycke
Pipetgripare i silikon
Pipettfilter, icke-sterilt
Pipettfilter, sterilt
Stativ för väggfäste
Universal strömförsörjning
Vingstativ
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 4
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10200124 Pipetgripare i silikon Paket med 4
10339352 Pipettfilter, icke-sterilt Paket med 5
10193923 Pipettfilter, sterilt Paket med 25
10030524 Nosstycke Varje
10375474 Stativ för väggfäste Varje
10335524 Bordsmonteringsställ Varje
11866244 Universal strömförsörjning Varje
11992181 Vingstativ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10200124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 906511
I lager
Lägg i varukorgen
Införliva Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare Tillbehör med S1 pipettfyllare.
Komplettera din S1 Pipet Filler med dessa tillbehör och förläng användningen.
Funktioner
  • Väggmonterad hållare och bordsstativ erbjuder kompakt förvaring mellan applikationer. Ladda pipettfyllaren i båda stativen genom att koppla in laddaren. Förvara pipettfyllare när du arbetar i laminärflödesskåp för att spara utrymme.
  • Med vingstativ kan användaren sätta ner pipettfyllaren utan att ta bort eller tömma den serologiska pipetten.
  • Lätt att byta filter förhindrar aerosol eller vätskekorskontamination av pipetten tillsammans med autoklaverbar silikonadapter.
  • 1mL pipettstöd säkerställer att 1mL pipetter håller lika säkert som större storlekar.
Notera: Vingstativ är inte tillgängligt för användning eller försäljning inom USA eller för import till USA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med S1 Pipettfyllare
Typ Pipetgripare i silikon
Kvantitet 4/Cs.