Läs mer
Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare tillbehör
Produktkod. 10339352
Change view
Typ:
Bordsmonteringsställ
Nosstycke
Pipetgripare i silikon
Pipettfilter, icke-sterilt
Pipettfilter, sterilt
Stativ för väggfäste
Universal strömförsörjning
Vingstativ
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 4
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10339352 Pipettfilter, icke-sterilt Paket med 5
10193923 Pipettfilter, sterilt Paket med 25
10030524 Nosstycke Varje
10200124 Pipetgripare i silikon Paket med 4
10375474 Stativ för väggfäste Varje
10335524 Bordsmonteringsställ Varje
11866244 Universal strömförsörjning Varje
11992181 Vingstativ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10339352 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4580560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00 SEK
    426.40 SEK / Paket med 5
    Save 200.60 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Införliva Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare Tillbehör med S1 pipettfyllare.
Komplettera din S1 Pipet Filler med dessa tillbehör och förläng användningen.
Funktioner
  • Väggmonterad hållare och bordsstativ erbjuder kompakt förvaring mellan applikationer. Ladda pipettfyllaren i båda stativen genom att koppla in laddaren. Förvara pipettfyllare när du arbetar i laminärflödesskåp för att spara utrymme.
  • Med vingstativ kan användaren sätta ner pipettfyllaren utan att ta bort eller tömma den serologiska pipetten.
  • Lätt att byta filter förhindrar aerosol eller vätskekorskontamination av pipetten tillsammans med autoklaverbar silikonadapter.
  • 1 mL pipettstöd säkerställer att 1 mL pipetter håller lika säkert som större storlekar.
Anmärkning:
Vingstativ är inte tillgängligt för användning eller försäljning inom USA eller för import till USA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hydrofoba filter, 0,45 μm, icke-sterila
För användning med S1 Pipettfyllare
Typ Pipettfilter, icke-sterilt
Inkluderar Innehåller 5 stycken filter