Läs mer
Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare tillbehör
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Bordsmonteringsställ
Nosstycke
Pipetgripare i silikon
Pipettfilter, icke-sterilt
Pipettfilter, sterilt
Stativ för väggfäste
Universal strömförsörjning
Vingstativ
missing translation for 'unitSize'
Paket med 25
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Description
Införliva Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare Tillbehör med S1 pipettfyllare.
Komplettera din S1 Pipet Filler med dessa tillbehör och förläng användningen.
Funktioner
- Väggmonterad hållare och bordsstativ erbjuder kompakt förvaring mellan applikationer. Ladda pipettfyllaren i båda stativen genom att koppla in laddaren. Förvara pipettfyllare när du arbetar i laminärflödesskåp för att spara utrymme.
- Med vingstativ kan användaren sätta ner pipettfyllaren utan att ta bort eller tömma den serologiska pipetten.
- Lätt att byta filter förhindrar aerosol eller vätskekorskontamination av pipetten tillsammans med autoklaverbar silikonadapter.
- 1 mL pipettstöd säkerställer att 1 mL pipetter håller lika säkert som större storlekar.
Anmärkning:
Vingstativ är inte tillgängligt för användning eller försäljning inom USA eller för import till USA.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Hydrofoba filter, 0,45 μm, icke-sterila |
| För användning med | S1 Pipettfyllare |
| Typ | Pipettfilter, icke-sterilt |
| Inkluderar | Innehåller 5 stycken filter |