Läs mer
Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare
Produktkod. 10367302
Change view
Färg:
Blå
Grön
Klart
Röd
Vitt
Utmatningshastighet:
8
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Utmatningshastighet Förpackningsstorlek
10367302 Röd 8 Varje
10402822 Vitt 8 Varje
10626293 Blå 8 Varje
10072332 Grön 8 Varje
10729534 Klart 8 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10367302 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9531
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Utför längre, trötthetsfri pipettering med denna ergonomiskt utformade pipettfyllare, för användning med graderade och volymetriska serologiska pipetter av glas och plast.
Utför längre, trötthetsfri pipettering med Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare. Dessa instrument är ergonomiskt utformade och erbjuder enkel, effektiv pipettering, såväl som maximal pipetteringskomfort. De är lätta och sladdlösa och har ett kraftigt uppladdningsbart litiumjonbatteri som tillåter ungefär tre gånger längre drift mellan laddningarna än vanliga enheter. För användning med graderade och volumetriska serologiska pipetter av glas och plast.
Övervaka prestanda
  • Stor, bakgrundsbelyst LCD-skärm ger visuell bekräftelse på återstående batteriladdning och hastighetsinställningar
Styr hastighet
  • Separata aspirations- och dispenseringshastighetskontroller ger exakt kontroll över pipetteringshastigheter och minskar risken för överpipettering med mindre pipetter
  • Välj mellan åtta hastigheter med en enkel“ +” eller“ -” för att justera pipetteringshastigheten som visas på LCD-skärmen
Klar när du behöver det
  • Uppladdningsbart litiumjonbatteri ger lång drifttid per laddning samtidigt som det eliminerar problem med batteriminnet
  • Batteriet har en snabb laddningshastighet på 80 % på en timme och ger upp till 15 timmars kontinuerlig drift innan laddning
Garanti
2-år med webbregistrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp Litium-jon
Färg Röd
Utmatningshastighet 8
För användning med Graderad och volumetrisk glas- eller plastserologisk pipett
Modell S1
Volym (metrisk) 1 till 100 ml
Filtertyp 0,45 Micron Standard (fabrikant artikelnummer 4580560 och 9057)
För användning med (utrustning) Alla större märken av serologiska pipetter av glas eller plast, 1 till 100mL
Inkluderar S1 Pipettfyllare, universalladdare, bordsstativ, väggmonterad hållare, 1mL pipettstöd, bruksanvisning och garantikort
Uppladdningstid 3 timmar
Garanti 2 år med webbregistrering
Elektriska krav 100 till 240V 50/60Hz
Spänning 100 till 240 V
Amperage 0,2A
Frekvens 50/60 Hz