Läs mer
Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare
Beskrivning
Utför längre, trötthetsfri pipettering med Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare. Dessa instrument är ergonomiskt utformade och erbjuder enkel, effektiv pipettering, såväl som maximal pipetteringskomfort. De är lätta och sladdlösa och har ett kraftigt uppladdningsbart litiumjonbatteri som tillåter ungefär tre gånger längre drift mellan laddningarna än vanliga enheter. För användning med graderade och volumetriska serologiska pipetter av glas och plast.
Övervaka prestanda
- Stor, bakgrundsbelyst LCD-skärm ger visuell bekräftelse på återstående batteriladdning och hastighetsinställningar
Styr hastighet
- Separata aspirations- och dispenseringshastighetskontroller ger exakt kontroll över pipetteringshastigheter och minskar risken för överpipettering med mindre pipetter
- Välj mellan åtta hastigheter med en enkel“ +” eller“ -” för att justera pipetteringshastigheten som visas på LCD-skärmen
Klar när du behöver det
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri ger lång drifttid per laddning samtidigt som det eliminerar problem med batteriminnet
- Batteriet har en snabb laddningshastighet på 80 % på en timme och ger upp till 15 timmars kontinuerlig drift innan laddning
Garanti
2-år med webbregistrering
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | Litium-jon |
| Färg | Klart |
| Utmatningshastighet | 8 |
| För användning med | Graderad och volumetrisk glas- eller plastserologisk pipett |
| Modell | S1 |
| Volym (metrisk) | 1 till 100 ml |
| Filtertyp | 0,45 Micron Standard (fabrikant artikelnummer 4580560 och 9057) |
| För användning med (utrustning) | Alla större märken av serologiska pipetter av glas eller plast, 1 till 100mL |
| Inkluderar | S1 Pipettfyllare, universalladdare, bordsstativ, väggmonterad hållare, 1mL pipettstöd, bruksanvisning och garantikort |
| Uppladdningstid | 3 timmar |
| Visa mer |