Läs mer
Thermo Scientific™ S100-AT3 fastvinkelrotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Bearbeta prover mer effektivt med Thermo Scientific™ S100-AT3 Fixed Angle Rotor, som kan arbeta vid 100 000 rpm.
Funktioner
- Fast vinkel (30° ) titanrotor
- Kapacitet: 20x 0,2 ml
- Max. Hastighet/RCF: 100 000 rpm/435 630 xg
- K-faktor: 7
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuge-serien, Sorvall MX Floor Model Micro-Ultracentrifuge-serien
Rekommenderas för:
- Pelletering av flera mikroprover
- Analytisk isolering av lipoprotein
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | S100-AT3 Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 20 x 0,2 ml |
| Max. RCF | 435,630 x g |
| Max. Hastighet | 100,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 39 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 29.6 mm |
| K-faktor | 7 |
| Max. Rörlängd | 20 mm |
| Visa mer |