Läs mer
Thermo Scientific™ S100-AT4 fastvinkelrotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Produktkod. 12171660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 3,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12171660 6 x 3,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12171660 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 45586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200905.00 SEK
    156449.67 SEK / Paket med 1
    Save 44455.33 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stödkapacitet på 6 x 3,5 ml, med extra stöd för mikrorör vid hastigheter upp till 100 000 rpm.
Stödkapacitet på 6 x 3,5 ml, med extra stöd för mikrorör vid hastigheter upp till 100 000 rpm. De Thermo Scientific™ S100-AT4 Fixed Angle Rotor kan också stödja mikrorör.
Funktioner
  • Fast vinkel (30° ) titanrotor
  • Kapacitet: 6x 3,5 ml
  • Max. Hastighet/RCF: 100 000 rpm/540 628 xg
  • K-faktor: 15,9
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuge-serien, Sorvall MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Liten volym proteinvirus och DNA-isolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S100-AT4 Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 3,5 ml
Max. RCF 540,628 x g
Max. Hastighet 100,000 rpm
Radie (metrisk) 48.4 mm
Radie (metrisk) Min. 25.8 mm
K-faktor 15.9
Max. Rörlängd 51 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
Nettovikt 2.4 lb. (1.07 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Genomsnittlig RCF 414,407 x g
Min. RCF 288,186 x g