Läs mer
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/7401), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2415.00 SEK - 4800.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | S100 calcium binding protein A14 |
|---|---|
| Klona | S100A14/7401 |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Utspädning | ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18684744
|
Novus Biologicals
NBP3-20342-20ug |
20 μg |
2415.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18608014
|
Novus Biologicals
NBP3-20342-100ug |
100 μg |
4800.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| S100 calcium binding protein A14 | |
| 0.2 mg/ml | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 57402 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
| S100A14/7401 | |
| ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114 | |
| Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |