Läs mer
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Produktkod. 18612090 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18612090 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18612090 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324305AF594
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen S100 calcium binding protein A14
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona S100A14/9077R
Konjugera Alexa Fluor 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57402
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus