missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S100A11 Antibody (118), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89810APC
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
S100A11 Monoclonal antibody specifically detects S100A11 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| S100A11 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 118 | |
| ELISA | |
| calgizzarin, Metastatic lymph node gene 70 protein, MLN 70, MLN70, protein S100-A11, Protein S100-C, S100 calcium binding protein A11, S100 calcium-binding protein A11, S100 calcium-binding protein A11 (calgizzarin), S100CS100 calcium binding protein A11 (calgizzarin) | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A11 (Accession#: NP_005611.1; Met1-Thr105). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 6282 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering