Läs mer
Abnova™ S100A11 (Human) Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Beskrivning
- Sequence: TERCIESLIAVFQKYAGKDGYNYTLSKTEFLSFMNTELAAFTKNQKDPGVLDRMMKKLDTNSDGQLDFSEFLNLIGGL
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAH14354.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 6282 |
| Namn | S100 calcium binding protein A11 |
| Beredningsmetod | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrolltestning | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 25 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | MLN70, S100C |
| Gensymbol | S100A11 |
| Art | Wheat Germ (in vitro) |
| Visa mer |