Läs mer
S100A13 Antibody (020), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18614831 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18614831 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18614831 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289734PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
S100A13 Monoclonal specifically detects S100A13 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen S100A13
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 020
Konjugera PerCP
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias S100 calcium binding protein A13, S100 calcium-binding protein A13protein S100-A13
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A13 (Accession#: NP_001019381.1; Met1-Lys98).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6284
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.