missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S100A4 Antibody (1C4), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-36431PECY55
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
S100A4 Monoclonal specifically detects S100A4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockout Validated.
Specifikationer
| S100A4 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| S100A4 | |
| Partial recombinant human S100A4 protein (between amino acids 1-200) [UniProt P26447]. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b λ |
| Flow Cytometry, Immunoassay | |
| 1C4 | |
| Flow Cytometry, Knockout Validated | |
| 18A2, Calvasculin, CAPLS100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, fibroblast-specific protein-1,42A, FSP1, leukemia multidrug resistance associated protein, malignant transformation suppression 1, Metastasin, MTS1, murine placental homolog), P9KA, PEL98, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, protein S100-A4, S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog) | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Cancer | |
| 6275.0 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering