Läs mer
S100G Antibody (S100G/7461), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18610024 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18610024 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18610024 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324024PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
S100G Monoclonal antibody specifically detects S100G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen S100G
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona S100G/7461
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CABP, CABP1, CaBP9K, CABP9KMGC138379, CALB3calbindin D9K, calbindin 3, (vitamin D-dependent calcium-binding protein), calbindin-D9K, protein S100-G, S100 calcium binding protein G, S100 calcium-binding protein G, S100D, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, intestinal
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-79) of human S100G protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 795
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2 κ
Produktlinje Novus