missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S100P Antibody (rS100P/9254), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24096AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
S100P Monoclonal antibody specifically detects S100P in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| S100P | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| MIG9, migration-inducing gene 9, Protein S100-E, S100 calcium binding protein P, S100 calcium-binding protein Pprotein S100-P, S100E | |
| Recombinant fragment corresponding to the C-terminus of human S100P protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 6286 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rS100P/9254 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering