Läs mer
Thermo Scientific™ S110-AT Rotor med fast vinkel
Produktkod. 12111660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
8 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12111660
Brand: Thermo Scientific™ 45539
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska separationstiden, bearbeta prover 17 % snabbare än tidigare liknande rotorer vid en RCF på 691 000 xg med denna rotor med fast vinkel.
Minska separationstiden, bearbeta prover 17 % snabbare än tidigare liknande rotorer vid en RCF på 691 000 xg med hjälp av Thermo Scientific™ S110-AT Rotor med fast vinkel.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S110-AT Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 5 mL
Max. RCF 690,652 x g
Max. Hastighet 110,000 rpm
Radie (metrisk) 51.1 mm
Radie (metrisk) Min. 24.5 mm
K-faktor 15.4
Max. Rörlängd 63 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
Nettovikt 2.4 lb. (1.07 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Genomsnittlig RCF 510,893 x g
Min. RCF 331,135 x g