Läs mer
S119-8, MedChemExpress
Beskrivning
S119-8 is a broad spectrum inhibitor of influenza A and B viruses, showing activity against multiple influenza B viruses and an oseltamivir-resistant influenza A virus, but does not inhibit a non-influenza virus, vesicular stomatitis nirus (VSV).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S119-8 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 443639-96-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24N2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (435.48 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1)C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3 |
| Visa mer |