Läs mer
Thermo Scientific™ S120-AT2 fastvinkelrotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Produktkod. 12141660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
10 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12141660 10 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 12141660 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 45583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225875.00 SEK
    175895.39 SEK / Paket med 1
    Save 49979.61 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bearbeta stora kapaciteter (10 x 2 ml) med denna lilla rotor med fast vinkel.
Bearbeta stora kapaciteter (10 x 2mL) med Thermo Scientific™ S120-AT2 Fixed Angle Rotor, en liten volym, fast vinkelrotor.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150-serien mikro-ultracentrifuger, MX-serien golvmodell mikro-ultracentrifuger
Rekommenderas för:
För lipoproteiner och nukleinsyrabearbetning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S120-AT2 Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 10 x 2 ml
Max. RCF 649,826 x g
Max. Hastighet 120,000 rpm
Radie (metrisk) 40.4 mm
Radie (metrisk) Min. 25.4 mm
K-faktor 8.2
Max. Rörlängd 34 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 1.2 lb. (0.54 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 30°
Genomsnittlig RCF 529,190 x g
Min. RCF 408,554 x g