Läs mer
Thermo Scientific™ S120-AT3 fastvinkelrotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Bearbeta stora kapaciteter (14 x 0,5 ml) med Thermo Scientific™ S120-AT3 Fixed Angle Rotor, en liten volym, fast vinkelrotor.
Funktioner
- Fast vinkel (30° ) titantillverkad rotor
- Kapacitet: 14x 0,5 ml
- Maxhastighet/RCF: 120 000 rpm/649 826 xg
- K-faktor: 7,8
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Lipoproteiner och nukleinsyrabearbetning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | S120-AT3 Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 14 x 0,5 ml |
| Max. RCF | 649,826 x g |
| Max. Hastighet | 120,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 40.4 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 25.9 mm |
| K-faktor | 7.8 |
| Max. Rörlängd | 34 mm |
| Visa mer |