Läs mer
Thermo Scientific™ S120-VT Vertikal Rotor
Produktkod. 12111670 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
8 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12111670
Brand: Thermo Scientific™ 45593
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd ett brett utbud av applikationer med denna rotor med åtta platser som kan 120 000 rpm och 500 237 x g.
Stöd ett brett utbud av applikationer med Thermo Scientific™ S120-VT Vertical Rotor, en rotor med åtta platser med kapacitet på 120 000 rpm och 500 237 xg.
Innehåller:
  • 2mL Polyallomer Re-SealTM Tube (2 förp. av 50)
  • Krona (8 förp. av 1)
  • Pluggar (1 paket av 10)
  • Skiftnyckel, rotorlocknyckel och momentnyckel
  • Borttagningsverktyg
  • Rotorlock (8 förp. av 1)
  • Bruksanvisning
  • Rotorhållarfixtur
  • Vakuumfett
  • Smörjmedel
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Series Golvmodell Micro-Ultracentrifuge, MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Isopycnic banding med liten volym eller CsCI/DNA-isolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S120-VT Vertikal Rotor
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 2 ml
Max. RCF 500,237 x g
Max. Hastighet 120,000 rpm
Radie (metrisk) 31.1 mm
Radie (metrisk) Min. 19.9 mm
K-faktor 7.9
Max. Rörlängd 32 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 1.4 lb. (0.63 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel
Genomsnittlig RCF 410,162 x g
Min. RCF 320,088 x g