Läs mer
Thermo Scientific™ S140-AT Fixed Angle Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Produktkod. 12171670 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
10 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12171670 10 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 12171670 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 45978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227696.13 SEK
    170592.01 SEK / Paket med 1
    Save 57104.12 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Stöd en mängd olika applikationer med denna rotor, som arbetar vid maximalt 1 048 000 xg.
Stöd applikationer som kräver extrem kraft med Thermo Scientific™ S140-AT Rotor med fast vinkel; denna rotor kan arbeta vid över 1 048 000 xg.
Funktioner
  • Fast vinkel (35° ) titanrotor
  • Kapacitet: 10x 2 ml
  • Maxhastighet/RCF: 140 000 rpm/1 048 000 xg
  • K-faktor: 5
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
För snabb separation av serumlipoproteiner, DNA, RNA och subcellulär fraktionering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S140-AT Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 10 x 2 ml
Max. RCF 1,048,684 x g
Max. Hastighet 140,000 rpm
Radie (metrisk) 47.9 mm
Radie (metrisk) Min. 32.6 mm
K-faktor 5
Max. Rörlängd 34 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 1.8 lb. (0.8 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 35°
Min. RCF 713,718 x g