Beskrivning
Utför höghastighetsapplikationer med Thermo Scientific™ S150-AT Fixed Angle Rotor, som arbetar med 150 000 rpm med 8 x 2,0 ml kapacitet.
Funktioner
- Fast vinkel (30° ) titanrotor
- Kapacitet: 8x 2,0 ml
- Maxhastighet/RCF: 150 000 rpm/899 744 xg
- K-faktor: 6,1
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | S150-AT Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 8 x 2 ml |
| Max. RCF | 899,744 x g |
| Max. Hastighet | 150,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 35.8 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 20.8 mm |
| K-faktor | 6.1 |
| Max. Rörlängd | 34 mm |
| Visa mer |