Läs mer
S186, MedChemExpress
Beskrivning
S186 is a kind of sodium salts of calcium-acetylpropylamine phosphonate(APA)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S186 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 97759-16-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H10CaNNaO7P2 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (311.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | O=C(C)NC(CC)(P([O-])([O-])=O)P(O)(O[Na])=O.[Ca+2] |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.15 |
| Visa mer |