Läs mer
S1P1 agonist III, MedChemExpress
Beskrivning
S1P1 Agonist III is a potent and orally active S1P1 agonist with EC50 of 18 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S1P1 agonist III |
| CAS | 1324003-64-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16F3N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (150.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC=NC=C1C(NC(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.37 |
| Formel vikt | 415.37 |
| Visa mer |