Läs mer
S1RA hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
S1RA hydrochloride (E-52862 hydrochloride) is a potent and selective sigma-1 receptor(σ1R, Ki=17 nM) antagonist, showed good selectivity against σ2R (Ki > 1000 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S1RA hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1265917-14-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24ClN3O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | E-52862 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (267.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (44.59 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |