Läs mer
Elma™ S2 rengöringsmedel
Beskrivning
- Elma tec clean S2 är ett flytande, surt rengöringskoncentrat för industri, laboratorium och verkstad.
- Lämplig för rostfritt stål, ädelmetaller, glas, keramik och utvald plast.
- Tar bort polermedel, lapppasta, mineralfett och olja, rost och kalk.
- Det rostar järnmetallytor.
- Bra för betning och avkalkning.
- Kontrollera plaster och andra metaller för motståndskraft mot korrosion och smuts före användning.
- Angriper ytan av lättmetaller (AI, Mg och deras legeringar).
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | <1 |
| Sammansättning | Nonjoniska ytaktiva ämnen< 5%, Fosforsyra> 30 % |
| Koncentration | Ultraljudsbad 1 till 5 % och för utan ultraljud> 3 % med kranvatten |
| Behållartyp | Burk |
| Innehåll och lagring | -5 °C till 30 °C |
| Volym (metrisk) | 2,5 l |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?