Läs mer
S2I-201, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-[(([(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy)acetyl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 501919-59-1 |
| Molekylformel | C16H15NO7S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSC 74859, S2I-201 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(=O)Nc2ccc(C(=O)O)c(O)c2 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-4-[[2-(4-methylphenyl)sulfonyloxyacetyl]amino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.36 |
| Formel vikt | 365.0569 |