Läs mer
S2I-201, TRC
Produktkod. 30416325
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30416325 10 mg
1 options
Produktkod. 30416325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS08071510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-4-[(([(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy)acetyl)amino]benzoic Acid
CAS 501919-59-1
Molekylformel C16H15NO7S
Kvantitet 10 mg
Synonym NSC 74859, S2I-201
InChI formel InChI=1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(=O)Nc2ccc(C(=O)O)c(O)c2
IUPAC-namn 2-hydroxy-4-[[2-(4-methylphenyl)sulfonyloxyacetyl]amino]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 365.36
Formel vikt 365.0569