Beskrivning
Thermo Scientific S2T ventilerade centrifuger är standard med ett lättanvänt knappsats och högkontrast LCD-skärm. Denna högkapacitets och mångsidiga enhet hjälper till att optimera prestandan för att stödja vardagliga tillämpningar. Med upp till 1,6 L kapacitet möjliggör de spinnande av 84 blodrör, 16 x 50 ml koniska rör och 36 x 15 ml koniska rör. Byt snabbt och säkert mellan 15 rotoralternativ med det verktygslösa Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket. Cellodlingspaket inkluderar centrifugen, rotorn, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar. Blodrörspaketen inkluderar centrifug, rotor, ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Prestandafunktioner
- Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att maximera acceleration, bromsning och restlastobalans för varje rotor och skopa för att optimera säkerheten och förbättra separationerna
- Höga rotorhastigheter och flexibilitet med 15 rotoralternativ
Förbättrad hållbarhet
- Fiberlite rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
- Vindruteförsedd rotor BioShield 720 gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindrutade konstruktioner
- Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Tyskland
Enkel att använda
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
- Modern industridesign stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
- Kompakta mått hjälper till att optimera arbetsytan. Den ergonomiska höjden och den böjda designen bidrar till enkel provlastning och avlastning samt enkel rengöring
Auto-Lock Rotorutbyte
- Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
- Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
- Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock
- Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
- Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
- Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Efterlevnadsklar
- Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
Tidigare modeller: Sorvall ST1 Plus, Megafuge ST1 Plus, SL1 Plus
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Kapacitet | 4 x 400 ml bioflaskor, 76 x 5/7 ml blodrör, 56 x 9/10 ml blodrör, 36 x 15 ml koniska rör, 16 x 50 ml koniska rör med TX-400-rotor |
| Max. RCF | 4,300 x g |
| Max. Hastighet | 4,700 rpm |
| Kylt | Nej |
| Inkluderar | H-Flex 1 rotor och hinkar, ClickSeal biocontainmentlock, 15 ml och 50 ml koniska rör samt mikroplattadaptrar. |
| Material | Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi |
| Modell | Allmän användning |
| Bullernivå | Se specifikationer för centrifugmodellen |
| Profil (acceleration/bromsning) | 9 accel/10 decel-hastigheter |
| Visa mer |