Läs mer
Tygon S3™ E-3603 Vakuumslang
Produktkod. 30053333 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/2 tum
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1-1/2 tum.
1-1/8 tum
1-3/8 tum
2 tum
5/8 tum
7/8 tum
9/16 tum
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30053333 1 tum 2 tum
30053203 3/4 tum 1-1/2 tum.
30053637 1/2 tum 1-1/8 tum
30053573 1/4 tum 5/8 tum
30053914 5/8 tum 1-3/8 tum
30054222 3/8 tum 7/8 tum
30053233 3/16 tum 9/16 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30053333 Leverantör Tygon Leverantörsnummer ACF00066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50165.00 SEK
    38310.67 SEK / 15m
    Save 11854.33 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Formulerad för att motstå flex-trötthet och nötning
Biobaserad formulering minskar miljöpåverkan. Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat. Glider lätt över beslag och greppar säkert. Innehåller inga BPA eller ftalater. Möter alla USP Klass VI och FDA kriterier för kontakt med livsmedel. . Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP;FDA
Diameter (engelska) Inre 1 tum
Material Tygon S3 E-3603
Diameter (engelska) Yttre 2 tum