Läs mer
Tygon S3™ E-3603 Vakuumslang
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/2 tum
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1-1/2 tum.
1-1/8 tum
1-3/8 tum
2 tum
5/8 tum
7/8 tum
9/16 tum
Beskrivning
Biobaserad formulering minskar miljöpåverkan. Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat. Glider lätt över beslag och greppar säkert. Innehåller inga BPA eller ftalater. Möter alla USP Klass VI och FDA kriterier för kontakt med livsmedel. . Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP;FDA |
| Diameter (engelska) Inre | 3/4 tum |
| Material | Tygon S3 E-3603 |
| Diameter (engelska) Yttre | 1-1/2 tum. |