Läs mer
Brady™ S3100 Skylt- och etikettskrivare- F B &Kit AZ
Produktkod. 17515156
Produktkod. 17515156
Brand: Brady™ 311117
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka säkerheten och effektiviteten för din mat- eller dryckesanläggning med detta kompletta säkerhetsskylt- och etikettskrivarsats.
  • Designa och skriv enkelt ut professionella säkerhetsskyltar för mat eller dryck, rörmarkörer och etiketter när du behöver dem
  • Skriv ut otroligt snabbt med automatisk installation, inbyggt tangentbord och pekskärmsgränssnitt
  • Skapa pålitliga etiketter som är resistenta mot tvätt och som inte smulas sönder när de utsätts för rengöringsmedel eller tryck
  • Skydda livsmedelsbearbetningen helt med metalldetekterbara skyltar som möjliggör ytterligare skydd mot kontaminering
Specifikationer
Visningstyp LCD-pekskärm
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 305 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241 mm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 260 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Svartvit
Språk bulgariska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, Engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, koreanska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 256 MB
Modell S3100
Utskriftshastighet 76 mm/s
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady™ Workstation Basic Design Suite
Kontakttyper Ethernet, USB
Vikt (metrisk) 9.1 kg
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, faroidentifiering, temperaturmärkning
Garanti 1 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer S3100-AZ-FnB