Läs mer
Brady™ S3700 Flerfärgad och klipp-, skylt- och etikettskrivare
Beskrivning
- Färglägg dig till en förbättrad arbetsplats med S3700 skylt- och etikettskrivare.
- Med flerfärgsutskrift och formskärningsfunktioner skapar den här skrivaren en effektfull identifiering som passar dina behov och dina behov.
- Mångfärgsutskriftsfunktioner gör den idealisk för att skapa kraftfulla säkerhetsskyltar, lockoutetiketter, varningsetiketter och mer i ett enda pass
- Inbyggd XY-skärare gör det möjligt att skapa stansade former och text som ger flexibiliteten att välja var du vill placera nya meddelanden
- Det inbyggda tangentbordet och pekskärmsgränssnittet gör det enkelt att skapa etiketter
- Etikettskapandet går ännu snabbare med de snabba inställningarna och utskriftshastigheterna som kommer med smart printteknik från Brady
- Skriver ut på en mängd olika materialalternativ så att du kan skapa skyltar och etiketter för en mängd olika applikationer
- Skickas med Brady Workstation Basic Label Design mjukvarusvit, som gör att du omedelbart kan designa professionella etiketter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 14,25 tum. |
| Bredd (engelska) | 19 tum |
| Längd (metrisk) | 361.95 mm |
| Bredd (metrisk) | 482.60 mm |
| Visa mer |