Läs mer
Brady™ S3700 Multicolor och Cut, Sign and Etikettskrivare, med SFIDS
Produktkod. p-200007424 Handla allt Brady Produkter
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Kontakttyper:
Fristående användning, USB, Ethernet
Fristående användning, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Alternativt artikelnummer:
S3700-AZ-SFIDS
S3700-CYR-SFIDS
S3700-QY-EU-SFIDS
S3700-QY-UK-SFIDS
S3700-QZ-SFIDS
S3700-WB-AZ-SFIDS
S3700-WB-CYR-SFIDS
S3700-WB-QY-EUSFID
S3700-WB-QY-UKSFID
S3700-WB-QZ-SFIDS
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord Kontakttyper Alternativt artikelnummer
17862669 QWERTZ Fristående användning, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-QZ-SFIDS
17882669 QWERTZ Fristående användning, USB, Ethernet S3700-QZ-SFIDS
17892659 AZERTY Fristående användning, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-AZ-SFIDS
17822669 AZERTY Fristående användning, USB, Ethernet S3700-AZ-SFIDS
17892669 QWERTY Fristående användning, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-QY-EUSFID
17882679 QWERTY Fristående användning, USB, Ethernet S3700-QY-EU-SFIDS
17812679 QWERTY Fristående användning, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-QY-UKSFID
17812669 QWERTY Fristående användning, USB, Ethernet S3700-QY-UK-SFIDS
17802679 CYRILLISK Fristående användning, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-CYR-SFIDS
17892679 CYRILLISK Fristående användning, USB, Ethernet S3700-CYR-SFIDS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17862669 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 321264
Färglägg dig till en förbättrad arbetsplats med S3700 skylt- och etikettskrivare. Med flerfärgsutskrift och formskärningsfunktioner skapar den här skrivaren en effektfull identifiering som passar dina behov och dina behov.
  • Färglägg dig till en förbättrad arbetsplats med S3700 skylt- och etikettskrivare. Med flerfärgsutskrift och formskärningsmöjligheter skapar den här skrivaren en kraftfull identifiering som passar dina applikationer och behov av arbetsutrymme.
  • Mångfärgsutskriftsfunktioner gör den idealisk för att skapa kraftfulla säkerhetsskyltar, lockoutetiketter, varningsetiketter och mer i ett enda pass
  • Inbyggd XY-skärare gör det möjligt att skapa stansade former och text som ger flexibiliteten att välja var du vill placera nya meddelanden
  • Det inbyggda tangentbordet och pekskärmsgränssnittet gör det enkelt att skapa etiketter
  • Etikettskapandet går ännu snabbare med de snabba inställningarna och utskriftshastigheterna som kommer med smart printteknik från Brady
  • Skriver ut på en mängd olika materialalternativ så att du kan skapa skyltar och etiketter för en mängd olika applikationer
  • Inkluderar Brady Workstation Safety and Facility ID Software Suite för att enkelt skapa anpassade skyltar, etiketter och pipemarkers.
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Blue, Grey
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) B30 Series Thermal Transfer Tapes
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 14,25 tum.
Bredd (engelska) 19 tum
Längd (metrisk) 361.95 mm
Bredd (metrisk) 482.6 mm
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (metrisk) 279.4 mm
Djup (engelska) 14.25 in.
Djup (metriskt) 361.95 mm
Färgkapacitet Multicolour; Monocolour
Beskrivning Skrivare med QWERTZ-tangentbord, Wifi och Bluetooth aktiverat och BWS SFIDS
Displaystorlek 155.19 x 86.87 mm
Inkluderar S3700 säkerhets- och anläggningsskrivare, Brady Programvara för arbetsstationssäkerhet och anläggnings-ID, snabbstartsguide, nätsladd, USB Sladd, mus, rengöringskit (PCK-6), USB Flash-enhet
Språk Engelska, franska, portugisiska, spanska, Bahasa, tjeckiska, danska, tyska, estniska, Kroatisk, italienska, ungerska, holländska, norska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, Vietnamese, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, Chinese, Thai, japanska
Minne 512 MB
Modell S3700
Utskriftshastighet 127,00 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows based driver for 3rd party software use
Kontakttyper Fristående användning, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Vikt (engelska) 36.9 lb.
Vikt (metrisk) 16.74 kg
Certifikat och efterlevnad USA and Canada: cULc;Europe: CE-RoHS;Argentina: UL-AR and S Mark;Mexico: UL NOM CoFC;Australia: RCM mark;Russia: EAC;Korea: KC;China: CCC-RoHS;India: BIS;Taiwan: BSMI Exemption;South Africa: LOA and SABS (No logo on product label)
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kalltemperaturmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Elektrisk märkning, Facilitetsidentifiering, Allmän identifiering, Farokommunikationsidentifiering, Lean- och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Säkerhetsidentifiering, Säkerhetsidentifiering, Temperaturindikerande märkning, Streckkodsmärkning, Ut- och utfartsmärkning, Märkning av utgångs- och utfartsvägar, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av golv och golv, in.inspektionsmärkning, Tillfällig märkning, Lagermärkning
Kvantitet 1 st
Garanti 1 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 100 till 240 V
Typ av tangentbord QWERTZ
Alternativt artikelnummer S3700-WB-QZ-SFIDS