Läs mer
Eppendorf™ S41i Incubator Shaker Cell Line Bundle (EU)
Produktkod. 17382970
Change view
Bana:
25 mm
Produktkod. Bana
17382970 25 mm
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17382970 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer S41I230111
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Det Nya Brunswick S41i är en CO2-inkubator med en integrerad shaker. En extra perforerad hylla som kan användas för statisk inkubation samtidigt som skakning. Kontamineringsskyddet stöds av en högtemperaturdesinfektion, den fläktlösa designen och den sömlösa kammaren.
  • mAb-Discovery Bundle: Cell Culture Veratility Solution, för hybridomkulturer, antikroppsuttryck och cellinjeetablering
  • Paketet består av: 1x Nytt Brunswick™ S41i, 170 L, (25 mm/1 tum omloppsbana), 1x universalplattform och 2x klibbiga kuddar, 230 V, 50 Hz
  • Experimentell flexibilitet: Perforerad hylla möjliggör statisk inkubation samtidigt som skakning
  • Stabil, jämn och vibrationsfri skakning: robust Innova trippel excentrisk drivning
  • Sparar gas och ger en optimal odlingsatmosfär: Smart gaskontroll (0,2 - 20 % CO2)
  • Säkerställer ytsterilitet: automatisk högtemperaturdesinfektion och inner-/ytterdörr
  • Snabb och pålitlig rengöring: Smidig, sömlös kammare
  • Ökad kapacitet: Två enheter kan staplas
  • Exakt och enkel kontroll: Intuitiv pekskärm
  • Befuktning ingår
  • Skakhastighet 25 - 400 rpm (25 - 250 rpm om staplade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Hastighetsintervall 25 till 400 rpm (25 till 250 rpm om staplade)
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Håller 170 L
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 28,7 tum.
Depth (engelska) Interiör 17,5 tum
Djup (metriskt) 73 cm
Djup (metrisk) interiör 44.4 cm
Höjd (engelska) 33,5 tum
Bredd (engelska) 34,4 tum
Bredd (metrisk) 87.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör 69.1 cm
Visa Pekskärm
Gränssnitt Ethernet
Timerintervall Kontinuerligt