Läs mer
S49076, MedChemExpress
Produktkod. 16478167
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478167 5 mg -
16466046 100 mg -
16440186 2 mg 2mg
16435458 10 mg -
16401637 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16478167 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12965
MedChemExpress S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.
S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S49076
Fysisk form Solid
CAS 1265965-22-7
Färg Orange
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22N4O4S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (70.70 mM)
LEDER O=C(N1CC2=CC3=C(NC(/C3=C\C4=CC(CN5CCOCC5)=CN4)=O)C=C2)SCC1=O
Molekylvikt (g/mol) 438.5
Formel vikt 438.5
Procent renhet 99.71%