Läs mer
Thermo Scientific™ S4T ventilerade centrifuger
Produktkod. 31723095 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Allmän användning
IVD-MD
Spänning:
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning
31723095 Allmän användning 230 V
31723101 IVD-MD 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31723095 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80082.99 SEK
    73468.29 SEK / Paket med 1
    Save 6614.70 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Effektivisera dina vardagliga applikationer med S-seriens ventilerade bänkcentrifug. S4T-centrifugen är en centrifug med hög kapacitets-till-fotavtryckskvot och ett enkelt programmeringsgränssnitt för att öka effektivitet och produktivitet vid rutinmässiga tillämpningar.
Thermo Scientific S4T-centrifuger är standard med ett lättanvänt knappsats och högkontrast LCD-skärm. Denna högkapacitets och mångsidiga enhet hjälper till att optimera prestandan för att stödja vardagliga applikationer. Byt snabbt och säkert mellan 13 rotoralternativ med den verktygslösa Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
Cellodlingspaketen inkluderar centrifug, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifug, rotor, ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Utförandeegenskaper:
  • Thermo Scientific™ SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att maximera acceleration, bromsning och restlastobalans för varje rotor och skopa för att optimera säkerheten och förbättra separationerna
  • Höga rotorhastigheter och flexibilitet med 13 rotoralternativ
Förbättrad hållbarhet:
  • Fiberlite rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
  • Rotoralternativ med vindruta, inklusive Thermo Scientific H-Flex HS4 och BioShield 1000A rotorer, gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindrutade konstruktioner
  • Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Osterode am Harz, Tyskland
Lätt att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Modern industridesign stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Kompakta mått hjälper till att optimera arbetsytan. Den ergonomiska höjden och den böjda designen hjälper till att säkerställa enkel provlastning och avlastning samt enkel rengöring
Auto-Lock Rotorutbyte:
  • Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
  • Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
  • Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock
  • Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
  • Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
  • Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Efterlevnadsklar
:
  • Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
Tidigare modeller
Sorvall : ST4 Plus, Megafuge ST4 Plus, Sorvall ST40, SL40, Megafuge 40, Megafuge 4.0, Megafuge 3.0, Sorvall Legend T, Sorvall Legend X3, Sorvall Legend XT, Sorvall DuPont T6000, Jouan G4i, Jouan C4i, Jouan M22i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor
Max. RCF 25 830 g Fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 ml rotor); 7 197 x g Swing-Out (med H-Flex HS4-rotor)
Max. Hastighet 15 200 varv per minut (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor)
Kylt Nej
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi
Modell S4T-centrifug
Bullernivå <50 dB(A)
Profil (acceleration/bromsning) Val av 9 accel / 10 decel hastigheter
Programlagring Upp till 6 program via knappar på LCD-användargränssnittet
Rotor 13 rotoralternativ tillgängliga, välj rotor separat
Rotor ingår Nej
Körtid Max 9 timmar, 59 min; även med kontinuerliga och pulserande moder
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
Ventilerad Ja
Garanti 5 år begränsad
Mått (HWD) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 tum
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 33,9 tum
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 86 cm
Nettovikt 89.0 kg / 196.2 lb
Elektriska krav 208/240 V
Spänning 230 V
Frekvens 50/60Hz
Användning av laboratorium/renrum Klass ISO 6 enligt DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp Allmän användning
Visningstyp ljust LCD-tryckknapp användargränssnitt