Learn More
Thermo Scientific™ S4T ventilerade IVD-MD centrifugcentrifug-odlingspaket
Product Code. 31781484 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Modell:
S4T TX1000 Cellodlingspaket
S4T TX750 Cellodlingspaket
Max. RCF:
4 122 x g (med TX-1 000 rotor)
4,816 x g
Max. Hastighet:
4,200 rpm
4,700 rpm
Spänning:
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Max. RCF Max. Hastighet Spänning
31781484 S4T TX750 Cellodlingspaket 4,816 x g 4,700 rpm 230 V
31781483 S4T TX1000 Cellodlingspaket 4 122 x g (med TX-1 000 rotor) 4,200 rpm 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 31781484 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75015802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143126.32 SEK
    126661.17 SEK / Paket med 1
    Save 16465.15 SEK
    11% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Effektivisera dina vardagliga applikationer med S-seriens ventilerade bänkcentrifug. S4T-centrifugen är en allmän centrifug med hög kapacitets-till-fotavtryckskvot och ett enkelt programmeringsgränssnitt för att öka effektivitet och produktivitet vid rutinmässiga tillämpningar.
Thermo Scientific S4T-centrifuger är standard med ett lättanvänt knappsats och högkontrast LCD-skärm. Denna högkapacitets och mångsidiga enhet hjälper till att optimera prestandan för att stödja vardagliga applikationer. Byt snabbt och säkert mellan 13 rotoralternativ med den verktygslösa Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
Cellodlingspaketen inkluderar centrifug, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifug, rotor, ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Utförandeegenskaper:
  • Thermo Scientific™ SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att maximera acceleration, bromsning och restlastobalans för varje rotor och skopa för att optimera säkerheten och förbättra separationerna
  • Höga rotorhastigheter och flexibilitet med 13 rotoralternativ
Förbättrad hållbarhet:
  • Fiberlite rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
  • Rotoralternativ med vindruta, inklusive Thermo Scientific H-Flex HS4 och BioShield 1000A rotorer, gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindrutade konstruktioner
  • Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Osterode am Harz, Tyskland
Lätt att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Modern industridesign stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Kompakta mått hjälper till att optimera arbetsytan. Den ergonomiska höjden och den böjda designen hjälper till att säkerställa enkel provlastning och avlastning samt enkel rengöring
Auto-Lock Rotorutbyte:
  • Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
  • Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
  • Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock
  • Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
  • Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
  • Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Efterlevnadsklar
:
  • Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
Tidigare modeller
Sorvall : ST4 Plus, Megafuge ST4 Plus, Sorvall ST40, SL40, Megafuge 40, Megafuge 4.0, Megafuge 3.0, Sorvall Legend T, Sorvall Legend X3, Sorvall Legend XT, Sorvall DuPont T6000, Jouan G4i, Jouan C4i, Jouan M22i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor
Max. RCF 4,816 x g
Max. Hastighet 4,700 rpm
Kylt Nej
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Inkluderar 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi
Modell S4T TX750 Cellodlingspaket
Bullernivå Se specifikationer för centrifugmodellen
Profil (acceleration/bromsning) Val av 9 accel / 10 decel hastigheter
Programlagring Upp till 6 program via knappar på LCD-användargränssnittet
Rotor ingår Ja
Körtid Max 9 timmar, 59 min; även med kontinuerliga och pulserande moder
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
Ventilerad Ja
Garanti 5 år begränsad
Mått (HWD) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 tum (Centrifugens dimensioner)
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 33,9 tum
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 86 cm
Nettovikt 89,0 kg / 196,2 lb (Centrifugvikt)
Spänning 230 V
Frekvens 50/60Hz
Användning av laboratorium/renrum Klass ISO 6 enligt DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp IVD-MD
Visningstyp ljust LCD-tryckknapp användargränssnitt