Läs mer
Thermo Scientific™ S4TR kylda TX1000 Centrifugpaket
Produktkod. 31781515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Blodbearbetningspaket
Cellodlingspaket
Produkttyp:
Allmän användning
IVD-MD
Spänning:
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Produkttyp Spänning
31781515 Cellodlingspaket IVD-MD 230 V
31781487 Blodbearbetningspaket IVD-MD 230 V
31781496 Cellodlingspaket Allmän användning 230 V
31781486 Blodbearbetningspaket Allmän användning 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31781515 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75015826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199603.79 SEK
    176638.45 SEK / Paket med 1
    Save 22965.34 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Effektivisera dina vardagliga applikationer med S-seriens kylda bänkcentrifug med GreenCool Technology. S4TR-centrifugen är en allmän centrifug med förbättrad hållbarhet, hög kapacitets-til-fotavtryckskvot och enkelt programmeringsgränssnitt för att öka effektivitet och produktivitet vid rutinapplikationer.
Thermo Scientific S4TR-centrifuger med GreenCool-teknik är standard med ett lättanvänt knappsats och högkontrast LCD-skärm. Denna högkapacitets och mångsidiga enhet kombinerar förbättrad hållbarhet och effektiv prestanda för att stödja vardagliga tillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 rotoralternativ med den verktygslösa Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
Cellodlingspaketen inkluderar centrifug, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifug, rotor, ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Utförandeegenskaper:
  • Stabil kylning vid lägre temperaturer än tidigare modeller, vilket hjälper till att säkerställa integriteten hos temperaturkänsliga prover med en kallare -20 °C inställd punkt
  • Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att maximera acceleration, bromsning och residual lastobalans för varje rotor och skopa för att optimera säkerheten och förbättra separationerna.
  • Höga rotorhastigheter och flexibilitet med 13 rotoralternativ
Förbättrad hållbarhet:
  • Thermo Scientific GreenCool Technology har ett nästa generations naturligt kylsystem för naturligt kylmedel (R290), som minskar miljöpåverkan med en global uppvärmningspotential (GWP) på 3, utan att bidra till nedbrytning av ozonskiktet och uppfyller EU:s och EPA:s F-gasregler.
  • Fiberlite rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
  • Rotoralternativ med vindruta, inklusive Thermo Scientific H-Flex HS4 och BioShield 1000A, gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindrutade konstruktioner
  • Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Osterode am Harz, Tyskland
Lätt att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Modern industridesign stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningens ergonomi och användarsäkerhet
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Kompakta mått hjälper till att optimera arbetsytan. Den ergonomiska höjden och den böjda designen bidrar till enkel provlastning och -lossning samt enkel rengöring
Auto-Lock Rotorutbyte:
  • Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
  • Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
  • Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock:
  • Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
  • Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
  • Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Redo för efterlevnad:
  • Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
  • GreenCool Technology följer EU:s och US EPA:s regler för F-gas
Tidigare modeller: Sorvall ST4R Plus, Megafuge ST4R Plus, SL4R, Sorvall ST40R, Megafuge ST40R, SL40R, Megafuge 3.0R, Megafuge 40, Jouan CR4i, Sorvall Legend RT, IEC Centra GP8R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor
Max. RCF 4 122 x g (med TX-1 000 rotor)
Max. Hastighet 4,200 rpm
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Inkluderar 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi
Modell Cellodlingspaket
Bullernivå Se specifikationer för centrifugmodellen
Profil (acceleration/bromsning) Val av 9 accel / 10 decel hastigheter
Programlagring Upp till 6 program via knappar på LCD-användargränssnittet
Rotor ingår Ja
Körtid Max 9 timmar, 59 min; även med kontinuerliga och pulserande moder
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
Ventilerad Nej
Garanti 5 år begränsad
Mått (HWD) 36,1 x 74,6 x 69,5 cm / 14,2 x 29,4 x 27,2 tum (Centrifugens dimensioner)
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 33,9 tum
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 86 cm
Nettovikt 125 kg / 275.6 lb
Elektriska krav 220/240 V
Spänning 230 V
Frekvens 50/60Hz
Användning av laboratorium/renrum Klass ISO 6 enligt DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp IVD-MD
Visningstyp ljust LCD-tryckknapp användargränssnitt