Läs mer
Thermo Scientific™ S50-A Fixed Angle Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Produktkod. 12121660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
6 x 30 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12121660
Brand: Thermo Scientific™ 45540
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få 66% större total kapacitet jämfört med liknande produkter med Thermo Scientific™ 550-A Fixed Angle Rotor, som presterar vid 50 000 rpm.
Funktioner
  • Fast vinkel (35° ) aluminiumrotor
  • Kapacitet: 6x 30 ml
  • Max. Hastighet/RCF: 50 000 rpm/209 438 xg
  • K-faktor: 60,7
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S50-A Rotor med fast vinkel
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 30 mL
Max. RCF 209,438 x g
Max. Hastighet 50,000 rpm
Radie (metrisk) 75 mm
Radie (metrisk) Min. 41.2 mm
K-faktor 60.7
Max. Rörlängd 96 mm
Max. Diameter på rör 26 mm
Nettovikt 4.4 lb. (2 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 35°
Genomsnittlig RCF 162,244 x g
Min. RCF 115,015 x g