Läs mer
Thermo Scientific™ S50-ST Swinging-Bucket Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Produktkod. 10731957 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
4 x 7 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10731957
Brand: Thermo Scientific™ 45541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska felhantering och öka säkerheten med denna rotor som har topplastade skopor. Snurrar upp till 28 ml per körning (4 x 7 ml rör) för 40 % högre kapacitet.
Minska felhantering och öka säkerheten med Thermo Scientific™ S50-ST Svängskoprotor. Med toppladdade skopor snurrar den upp till 28 ml per körning (4 x 7 ml rör) för 40 % högre kapacitet.
Funktioner
  • Kapacitet: 4x 7 ml (0,03 l)
  • Max. Hastighet/RCF: 50 000 rpm/252 721 xg
  • K-faktor: 76,6
  • Vinkel: 180°
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Gradientseparationer av cellorganeller, proteiner och virus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S50-ST Svängskoprotor
Material Titan
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 7 mL
Max. RCF 252,721 x g
Max. Hastighet 50,000 rpm
Radie (metrisk) 90.5 mm
Radie (metrisk) Min. 42.5 mm
K-faktor 76.6
Max. Rörlängd 51 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
Nettovikt 3.9 lb. (1.8 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 180°
Genomsnittlig RCF 185,701 x g
Min. RCF 118,681 x g