Läs mer
Thermo Scientific™ S52-ST Swinging-Bucket Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Nå 4 x 5 ml kapacitet vid hastigheter upp till 52 000 rpm med Thermo Scientific™ S52-ST Svängskoprotor. Rekommenderas för små partikelseparationer såsom nanopartiklar, virala partiklar och densitetsgradienter.
- Maximal kapacitet: 4x 5 ml (0,02 l)
- Max. hastighet/RCF: 52 000 rpm/275 458 xg
- K-faktor: 78,6
- Vinkel: 180°
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Små partikelseparationer som nanopartiklar och virala partiklar, densitetsgradienter.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | S52-ST Svängskoprotor |
| Material | Titan |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 4 x 5 ml |
| Max. RCF | 275,458 x g |
| Max. Hastighet | 52,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 91.2 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 39.4 mm |
| K-faktor | 78.6 |
| Max. Rörlängd | 51 mm |
| Visa mer |