Läs mer
Thermo Scientific™ S55-A2 Fixed Angle Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Produktkod. 12151670 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12151670 12 x 1,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12151670 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 45865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155723.04 SEK
    116674.33 SEK / Paket med 1
    Save 39048.71 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2027
Utför effektiv mikroprovpelletering med denna rotor med fast vinkel.
Utför effektiv mikroprovpelletering med Thermo Scientific™ S55-A2 fast vinkelrotor.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Multipel mikroprovpelletering och lipoproteinflotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S55-A2 Rotor med fast vinkel
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 12 x 1,5 ml
Max. RCF 201,046 x g
Max. Hastighet 55,000 rpm
Radie (metrisk) 59.5 mm
Radie (metrisk) Min. 37 mm
K-faktor 39.8
Max. Rörlängd 42 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 1.8 lb. (0.8 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 45°
Genomsnittlig RCF 163,202 x g
Min. RCF 125,020 x g