Läs mer
Thermo Scientific™ S55-S Swinging-Bucket Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Produktkod. 12121670 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 2,2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12121670 4 x 2,2 ml Varje
1 options
Produktkod. 12121670 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 45594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199382.85 SEK
    149378.49 SEK / Paket med 1
    Save 50004.36 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Nå 4 x 2,2 ml kapacitet vid hastigheter upp till 55 000 rpm. Rekommenderas för DNA/RNA-isolering, densitetsgradienter och pelletering av små partiklar.
Nå 4 x 2,2 ml kapacitet vid hastigheter upp till 55 000 rpm med Thermo Scientific™ S55-S Rotor med svängande skopa. Rekommenderas för DNA/RNA-isolering, densitetsgradienter och pelletering av små partiklar.
Funktioner
  • Kapacitet: 4x 2,2 ml
  • Max. Hastighet/RCF: 55 000 rpm/275 458 xg
  • K-faktor: 43,8
  • Vinkel: 180°
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
DNA/RNA-isolering, densitetsgradienter och småpartikelpelletering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S55-S Rotor med svängande skopa
Material Aluminium
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 2,2 ml
Max. RCF 258,826 x g
Max. Hastighet 55,000 rpm
Radie (metrisk) 76.6 mm
Radie (metrisk) Min. 45.4 mm
K-faktor 43.8
Max. Rörlängd 44 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 2.6 lb. (1.19  kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX och MX Plus mikro-ultraCentrifuger
Vinkel 180°
Genomsnittlig RCF 206,114 x g
Min. RCF 153,403 x g